Learn More
Mouse VE-Cadherin Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
Brand:  R&D Systems MAB1002
Product Code. 18162411
  • € 484.00 / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
VE-Cadherin Monoclonal specifically detects VE-Cadherin in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
VE-Cadherin
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
2208309A
CDH5
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse VE-Cadherin Asp46-Gln592 (Gly67 del, Ile69Asp, Lys70Gln) Accession # 2208309A
100 μg
Primary
Detects mouse VE-Cadherin in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) Cadherin-8, rhCadherin-17, rhN-Cadherin, recombinant mouse (rm) E-Cadherin, or rmP-Cadherin is observed.
Mouse
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
162709
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
7B4, 7B4 antigen, cadherin 5, type 2 (vascular endothelium), cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular epithelium), cadherin-5, CD144, CD144 antigen, CDH5, endothelial-specific cadherin, FLJ17376, Vascular endothelial cadherin, VE-cadherin, VECadherin
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
1003
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt