Learn More
CPC (Colder) MPX™ Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Insert, Non-Valved
Product Code. 30053355
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1/2 in.
3/8 in.
Material:
Polycarbonate
Polysulfone
Unit Size:
Pack of 25
Product Code. 30053355
Brand: CPC (Colder) 5011320
Only null left
Add to basket
Add to basket
Connect to a coupling body to quickly create a sterile fluid pathway
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Connect to a female coupling body for easy media transfer. Mix and match termination sizes for added flexibility. 0.5 in. nominal flow path size
Specifications
Certifications/Compliance ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diameter (English) Inner 1/2 in.
Material Polysulfone
Min. Operating Temperature (Metric) -40°F
Packaging Quantity 25/Pk.
Outlet Port Quick Disconnect Insert x Hose Barb
Sterilization Method 132°C
Shape Straight
Material (Seal) Silicone
Color Amber tint
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.