Learn More
MRCK Antibody (OTI12C12), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-72777H
Product Code. 18184736
  • € 782.00 / 0.10mL
Description
MRCK Monoclonal specifically detects MRCK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MRCK
Monoclonal
HRP
PBS with No Preservative
CDC42BPA
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1419-1638 of human MRCK (NP_055641) produced in E.coli.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG1
Western Blot
OTI12C12
Western Blot
CDC42 binding protein kinase alpha (DMPK-like), CDC42 binidng protein kinase beta, CDC42-binding protein kinase alpha, CDC42-binding protein kinase alpha (DMPK-like), DMPK-like alpha, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, KIAA0451DKFZp686L1738, MRCK, MRCK alpha, MRCKADKFZp686P1738, Myotonic dystrophy kinase-related CDC42-binding kinase alpha, myotonic dystrophy kinase-related CDC42-binding protein kinase alpha, Myotonic dystrophy protein kinase-like alpha, PK428FLJ23347, serine/threonine-protein kinase MRCK alpha, ser-thr protein kinase PK428, ser-thr protein kinase related to the myotonic dystrophy protein kinase
Mouse
Affinity Purified
Protein Kinase
8476.0
Store at 4°C in the dark.
Documents
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado