Learn More
MRGPRG Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-32405-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18411132
  • € 415.00 / 25µL
Description
MRGPRG Polyclonal specifically detects MRGPRG in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MRGPRG
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
G protein-coupled receptor 169, G protein-coupled receptor MRGG, GPR169, G-protein coupled receptor 169, MAS-related GPR, member G, mas-related G-protein coupled receptor member G, MRGGmrgG
Rabbit
Affinity Purified
RUO
386746
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
MRGPRG
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LIYSGLGRQPGKREPLRSVLRRAL
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only