Learn More
MRLC2 Antibody (SR1293), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-22501-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18686274
  • € 338.00 / 50µL
Description
MRLC2 Monoclonal antibody specifically detects MRLC2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MRLC2
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
SR1293
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
MLC-2, MLC20, MLC-2A, MLC-B, MRLC2SHUJUN-1, MYLC2B, myosin regulatory light chain 12B, myosin regulatory light chain 2, Myosin regulatory light chain 20 kDa, Myosin regulatory light chain 2-B, smooth muscle isoform, Myosin regulatory light chain MRLC2, myosin, light chain 12B, regulatory
A synthesized peptide derived from human MRLC2 (Uniprot #: O14950)
50 μg
Cell Biology, Cytoskeleton Markers
103910
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato