missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MRPL13 Antibody (OTI6A11), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-72780R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MRPL13 Monoclonal specifically detects MRPL13 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
| MRPL13 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| MRPL13 | |
| Full length recombinant protein of human MRPL13 (NP_054797) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI6A11 | |
| Western Blot | |
| 39S ribosomal protein L13, mitochondrial, L13, L13A, L13mtRPML13, mitochondrial ribosomal protein L13, MRP-L13, RPL13 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 28998.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido