Learn More
MRPL18 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 188.00 - € 470.00
Specifications
Antigen MRPL18
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18627312
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94040-0.02ml
0.02 mL
€ 188.00
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18653102
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94040-0.1ml
0.1 mL
€ 470.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Descripción
Descripción
MRPL18 Polyclonal antibody specifically detects MRPL18 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
MRPL18
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Endocrinology
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
29074
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
HSPC071,39S ribosomal protein L18, mitochondrial, L18mt, mitochondrial ribosomal protein L18, MRP-L18
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-92 of human MRPL18 (NP_054880.2). MALRSRFWGLFSVCRNPGCRFAALSTSSEPAAKPEVDPVENEAVAPEFTNRNPRNLELLSVARKERGWRTVFPSREFWHRLRVIRTQHHVEA
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado