Learn More
MRPL19 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97473AF750
Product Code. 18174880
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
MRPL19 Polyclonal specifically detects MRPL19 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MRPL19
Polyclonal
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen Affinity-purified
RUO
9801
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 750
KIAA0104L19mt, L15mt, MGC20675, mitochondrial, mitochondrial ribosomal protein L19, MRPL1539S ribosomal protein L19, mitochondrial, MRP-L15MRP-L19, RLX1, RPML15
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPL19 fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt