Learn More
MRPS15 Monoclonal Antibody (OTI6D2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA808238S
Description
MRPS15 Monoclonal antibody specifically detects MRPS15 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| MRPS15 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9UC07 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 7620 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI6D2 | |
| Unconjugated | |
| ZNF69 | |
| 1500003E24Rik; 2410002B11Rik; 28S ribosomal protein S15, mitochondrial; DC37; FLJ11564; mitochondrial ribosomal protein S15; Mitochondrial small ribosomal subunit protein uS15m; Mprs15; MPR-S15; Mrps15; MRP-S15; RPMS15; S15mt | |
| Full length human recombinant protein of human ZNF69 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.