missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MRPS25 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98523JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MRPS25 Polyclonal specifically detects MRPS25 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| MRPS25 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| FLJ00023, mitochondrial 28S ribosomal protein S25, mitochondrial ribosomal protein S25, MRP-S2528S ribosomal protein S25, mitochondrial, RPMS25DKFZp313H0817, S25mt | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPS25 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 64432 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido