Learn More
MRPS27 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 17280-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16807154
  • € 145.00 / 20µL
Descrizione
Descrizione
Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. This gene encodes a 28S subunit protein that may be a functional partner of the death associated protein 3 (DAP3).
Specifica
Specifica
MRPS27
Polyclonal
Unconjugated
MRPS27
KIAA0264, MRP S27, MRPS27, S27mt
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
218506, 23107, 361883
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BK72, Q92552
Mrps27
MRPS27 Fusion Protein Ag11047
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato