missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSH6 Antibody (CL13844) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Product Code. 30525175 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity
30525175 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30525175 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP343857JF525

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

MSH6 Monoclonal antibody specifically detects MSH6 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen MSH6
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL13844
Conjugate Janelia Fluor 525
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias DNA mismatch repair protein Msh6, G/T mismatch-binding protein, GTBPHNPCC5, GTMBP, hMSH6, HSAP, mutS (E. coli) homolog 6, mutS homolog 6 (E. coli), MutS-alpha 160 kDa subunit, p160, sperm-associated protein
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was generated using a synthetic peptide of P52701, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Breast Cancer, Cancer, DNA Repair, Mismatch Repair
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2956
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.