Learn More
MSH6 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18495850 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18495850 25 μL 25µL
18425880 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18495850 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP18331925ul
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody
MSH6 Polyclonal antibody specifically detects MSH6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen MSH6
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gene Alias DNA mismatch repair protein Msh6, G/T mismatch-binding protein, GTBPHNPCC5, GTMBP, hMSH6, HSAP, mutS (E. coli) homolog 6, mutS homolog 6 (E. coli), MutS-alpha 160 kDa subunit, p160, sperm-associated protein
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: MVENECEDPSQETITFLYKFIKGACPKSYGFNAARLANLPEEVIQKGHRKAREFEKMNQSLRLFREVCLASERSTV
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Breast Cancer, Cancer, DNA Repair, Mismatch Repair
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2956
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.