Learn More
MSLN Monoclonal Antibody (OTI8H7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA805262S
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17555113
  • POA / 30µL
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
MSLN Monoclonal antibody specifically detects MSLN in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
MSLN
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q13421
Mouse
Affinity chromatography
RUO
10232
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Western Blot
OTI8H7
Unconjugated
MSLN
CAK1; CAK1 antigen; megakaryocyte potentiating factor; Megakaryocyte-potentiating factor; Mes; Mesothelin; Mesothelin, cleaved form; MPF; MSLN; Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor; SMR; SMRP; soluble MPF mesothelin related protein
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 270-493 of human MSLN produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt