missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MST1/STK4 Antibody (06), HRP , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-06387H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MST1/STK4 Monoclonal antibody specifically detects MST1/STK4 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA, ELISA
Spezifikation
| MST1/STK4 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 06 | |
| PBS | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human MST1/STK4 (Q13043-1; Glu2-Phe487). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur