Learn More
TMEM109 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-18464B
Product Code. 18616357
  • € 658.00 / 0.10mL
Description
TMEM109 Polyclonal antibody specifically detects TMEM109 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TMEM109
Polyclonal
Western Blot
transmembrane protein 109
Recognizes region between residues Between Between 25 and 75..
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot
Biotin
PBS
Rabbit
Affinity purified
RUO
79073
Store at 4°C in the dark.
IgG
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato