Learn More
MTAP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 213.00 - € 507.00
Specifica
Antigen MTAP
Dilution Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
30232874
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-33318-20ul
20 μL
€ 213.00
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30232522
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-33318-100ul
100 μL
€ 507.00
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
MTAP Monoclonal antibody specifically detects MTAP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifica
Specifica
MTAP
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
5'-methylthioadenosine phosphorylase, c86fus, EC 2.4.2.28, methylthioadenosine phosphorylase, MSAPMeSAdo phosphorylase, MTA phosphorylase, MTAPase, S-methyl-5'-thioadenosine phosphorylase
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-283 of human MTAP (NP_002442.2).,, Sequence:, MASGTTTTAVKIGIIGGTGLDDPEILEGRTEKYVDTPFGKPSDALILGKIKNVDCVLLARHGRQHTIMPSKVNYQANIWALKEEGCTHVIVTTACGSLREEIQPGDIVIIDQFIDRTTMRPQSFYDGSHSCARGVCHIPMAEPFCPKTREVLIETAKKLGLRCHSKGTMVTIEGPRFSSRAESFMFRTWGADVINMTTVPEVVLAKEAGICYASIAMATDYDCWKEHEEAVSVDRVLKTLKENANKAKSLLLTTIPQIGSTEWSETLHNLKNMAQFSVLLPRH
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
4507
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato