Learn More
MTAP (Tumor Suppressor Marker) Mouse, Clone: MTAP/1813, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 199.00 - € 478.00
Spezifikation
Antigen MTAP (Tumor Suppressor Marker)
Clone MTAP/1813
Concentration 200μg/mL
Applications ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
15950498
missing translation for 'viewDocuments'
EnquireBio
4507-MSM1-P0
20 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15960498
missing translation for 'viewDocuments'
EnquireBio
4507-MSM1-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 554.40
€ 478.00 / 100µg
Save € 76.40
13% Off
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
MTAP (Tumor Suppressor Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human MTAP protein fragment (aa97-196)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
31kDa
MTAP/1813
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
4507
IgG2b κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cytoplasmic
HepG2, A431, HeLa or MCF-7 cells. Kidney
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt