Learn More
Invitrogen™ MTFR1L Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA555516
Product Code. 15703441
  • € 560.00 / 100µL
Description
Immunogen sequence: SEERLLALKK PALPALSRTT ELQDELSHLR SQIAKIVAAD AASASLTPDF LSPGSSNVSS PLPCFGSSFH STTS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 99%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MTFR1L
Polyclonal
Unconjugated
MTFR1L
FAM54B; family with sequence similarity 54 member B; family with sequence similarity 54, member B; HYST1888; mitochondrial fission regulator 1 like; mitochondrial fission regulator 1-like; MST116; MSTP116; MTFR1L; protein FAM54B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
56181
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9H019
MTFR1L
Recombinant protein corresponding to Human MTFR1L. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94155).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado