missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MTIF3 Monoclonal Antibody (OTI4B6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA800436S
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
MTIF3 Monoclonal antibody specifically detects MTIF3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpezifikation
| MTIF3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9H2K0 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 219402 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI4B6 | |
| Unconjugated | |
| MTIF3 | |
| 2810012L14Rik; AI414549; DC38; IF3(mt); IF-3(Mt); IF3mt; IF-3Mt; mitochondrial translational initiation factor 3; Mtif3; Translation initiation factor IF-3, mitochondrial | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 56-278 of human MTIF3 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur