Learn More
MTMR14 Antibody (OTI6B6), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-72808JF646
Product Code. 18176945
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
MTMR14 Monoclonal specifically detects MTMR14 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MTMR14
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
MTMR14
Full length recombinant protein of human MTMR14 (NP_001070993) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
64419.0
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI6B6
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
C3orf29FLJ11546, chromosome 3 open reading frame 29, EC 3.1.3.-, egg-derived tyrosine phosphatase homolog, FLJ22405, FLJ46453, FLJ90311, HCV NS5A-transactivated protein 4 splice variant A-binding protein 1, hEDTP, HJUMPY, jumpy, myotubularin related protein 14, myotubularin-related protein 14, NS5ATP4ABP1
Mouse
Affinity Purified
Primary
Human, Mouse, Rat, Canine
IgG1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.