Learn More
MUC1 Antibody (2336A), DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB62981M
Product Code. 18039373
  • € 662.00 / 0.10mL
Description
MUC1 Monoclonal antibody specifically detects MUC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MUC1
Monoclonal
DyLight 594
Breast carcinoma-associated antigen DF3, Carcinoma-associated mucin, CD227, CD227 antigen, DF3 antigen, EMA, episialin, H23 antigen, H23AG, KL-6, MAM6, MUC-1, MUC1/ZD, mucin 1, cell surface associated, mucin 1, transmembrane, mucin-1, Peanut-reactive urinary mucin, PEMMUC-1/SEC, PEMT, Polymorphic epithelial mucin, PUMMUC-1/X, tumor associated epithelial mucin, Tumor-associated epithelial membrane antigen, Tumor-associated mucin
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human MUC-1, Met1-Ser380, Accession # P15941
0.1 mL
Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Inflammation, Signal Transduction
4582
Store at 4°C in the dark.
IgG
Flow Cytometry, Immunohistochemistry
2336A
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt