Learn More
MUC2 Antibody (994/152), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-50521DL594
Product Code. 18777982
  • € 467.00 / 0.10mL
Description
MUC2 Monoclonal antibody specifically detects MUC2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MUC2
Monoclonal
DyLight 594
Intestinal mucin-2, MLP, MUC2, MUC-2, mucin 2, intestinal/tracheal, mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-2, SMUC
This MUC2 Antibody (994/152) was developed against a peptide based on the tandem repeat sequence of MUC2
0.1 mL
Cancer, Cellular Markers, Inflammation, Signal Transduction
4583
Store at 4°C in the dark.
IgG1
ELISA, Immunohistochemistry
994/152
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt