Learn More
MUL1 Antibody (3G2.2F7), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-31362PE
Product Code. 18445132
  • € 494.00 / 0.10mL
Description
MUL1 Monoclonal antibody specifically detects MUL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MUL1
Monoclonal
PE
PBS
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
3G2.2F7
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
C1orf166mitochondrial E3 ubiquitin ligase 1, E3 ubiquitin-protein ligase MUL1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ12875, GIDERP11-401M16.2, Growth inhibition and death E3 ligase, MAPLE3 ubiquitin ligase, mitochondrial E3 ubiquitin protein ligase 1, mitochondrial ubiquitin ligase activator of NF-kB, mitochondrial ubiquitin ligase activator of NFKB 1, Mitochondrial-anchored protein ligase, MULANchromosome 1 open reading frame 166, Putative NF-kappa-B-activating protein 266, RING finger protein 218, RNF218mitochondria-anchored protein ligase
Partial recombinant protein made to a C-terminal portion of the human MUL1 protein (between residues 200-352) [UniProt Q969V5]
0.1 mL
Apoptosis, Signal Transduction, Ubiquitin Proteasome Pathway
79594
Store at 4C in the dark.
IgG1 κ
Certificates
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado