Learn More
Multi 13 elements solution - Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U for ICP 0.001mg/L, Fisher chemical™
Product Code. 12956183 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
250 mL
500 mL
Unit Size:
250mL
500mL
Product Code. 12956183
Brand: Fisher Chemical MS 003 250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Chemical Name or Material Thirteen Elements
Packaging Bottle
Analyte or Component Names Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U
Physical Form Liquid
Concentration 0.001 mg/L
Type Limit Detection Multi-component Verification Solution
Element Be, Na, Mg, K, Ca, Fe, Co, Rh, In, Ba, Ce, Pb, U
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantity 250 mL
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.