Learn More
MUM1 Monoclonal Antibody (OTI1B2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA804374S
This item is not returnable.
View return policy
Description
MUM1 Monoclonal antibody specifically detects MUM1 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| MUM1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P01266 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 7038 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1B2 | |
| Unconjugated | |
| TG | |
| 2610019J09; 9430059D04Rik; EXPAND1; FLJ14868; FLJ22283; HSPC211; melanoma associated antigen (mutated) 1; melanoma ubiquitous mutated protein; MGC131891; MGC163315; Mum1; MUM-1; Mutated melanoma-associated antigen 1; protein expandere; PWWP domain-containing DNA repair factor 3A; PWWP domain-containing protein MUM1; Pwwp3a; UBE-1C2 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 20-358 of human TG produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur