Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
MUPP1 Polyclonal antibody specifically detects MUPP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | MUPP1 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:200 - 1:2000, ELISA |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | DKFZp781P216, FLJ25909, FLJ90240, Multi-PDZ domain protein 1, multiple PDZ domain protein, MUPP1FLJ34626 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1100-1380 of human MUPP1 (NP_003820.2).,, Sequence:, SLGQQSGRVMALDIFSSYTGRDIPELPEREEGEGEESELQNTAYSNWNQPRRVELWREPSKSLGISIVGGRGMGSRLSNGEVMRGIFIKHVLEDSPAGKNGTLKPGDRIVEVDGMDLRDASHEQAVEAIRKAGNPVVFMVQSIINRPRKSPLPSLLHNLYPKYNFSSTNPFADSLQINADKAPSQSESEPEKAPLCSVPPPPPSAFAEMGSDHTQSSASKISQDVDKEDEFGYSWKNIRERYGTLTGELHMIELEKGHSGLGLSLAGNKDRSRMSVFIVGI |
| Purification Method | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?