missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MUT Mouse anti-Human, Clone: OTI2A8, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA506883S
This item is not returnable.
View return policy
Description
MUT Monoclonal antibody specifically detects MUT in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotSpecifications
| MUT | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P22033 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4594 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI2A8 | |
| Unconjugated | |
| MMUT | |
| D230010K02Rik; Mcm; methylmalonyl CoA mutase; methylmalonyl Coenzyme A mutase; methylmalonyl-CoA isomerase; methylmalonyl-CoA mutase; methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial; methylmalonyl-Coenzyme A mutase; MMUT; MUT; mutant methylmalonyl CoA mutase; truncated methylmalonyl CoA mutase | |
| Full length human recombinant protein of human MUT produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido