Learn More
Honeywell™ Mutex 2 Disposable Coveralls with Hood
Descrizione
- Product Type: Coverall
- Disposable
- Polypropylene
- Protection Level: Class 5/6, EC Category 3
- Liquid and Tear Resistant
- Non-sterile
- Latex-Free and Silicone-Free
Specifica
Specifica
| Product Type | Single-use Coveralls |
| Size | Small |
| Gender | Unisex |
| Material | Polypropylene |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Hood Type | Elastic |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?