Learn More
Novus Biologicals™ MxA/Mx1 Antibody (MX1/7529), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-26822-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 30043805
  • € 486.00 / 100µg
Description
MxA/Mx1 Monoclonal antibody specifically detects MxA/Mx1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MxA/Mx1
Monoclonal
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
human interferon-regulated resistance GTP-binding protein MXA10IFI-78Khomolog of murine (interferon-inducibleprotein p78), myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78(mouse)
Recombinant fragment (around aa400-592) of human MxA/Mx1 protein (exact sequence is proprietary)
100 μg
Apoptosis
4599
Store at 4°C.
IgG2 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
MX1/7529
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.