Learn More
MYBPC1 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-41157UV
Código de producto. 18778740
  • € 582.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
MYBPC1 Polyclonal antibody specifically detects MYBPC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
MYBPC1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
DyLight 350
C-protein, skeletal muscle slow isoform, MYBPCC, MYBPCS, myosin binding protein C, slow type, myosin-binding protein C, slow-type, skeletal muscle C-protein, Slow MyBP-C, slow-type
Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human MYBPC1. The immunogen is located within amino acids 160 - 210 of MYBPC1. Amino Acid Squence: DIRSAFKRSGEGQEDAGE
0.1 mL
Cellular Signaling
4604
Store at 4°C in the dark.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado