Learn More
MYBPC2 Monoclonal Antibody (OTI2E1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA811203
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17555004
  • € 540.87 / 100µL
Description
Myosin binding protein C (MYBPC) is a component of the thick filament of striated muscle, with the fast-type isoform designated MYBPC2. Both the fast-type and slow-type MYBPC protein contains seven immunoglobulin C2 motifs and three fibronectin type-III repeats. MYBPC2 is typically required for strong contractions and functions under anaerobic conditions. It is more similar to the cardiac isoform (MYBPC3) than to the slow-type isoform (MYBPC1) in terms of pCa50-indexed force development, length-independent cooperativity and length dependent activation. It has been suggested that in cardiac and fast muscle MYBPC2 contributes to an internal load, possibly by binding to actin via its N-terminal region.
Specifications
Specifications
MYBPC2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q14324
MYBPC2
Full length human recombit protein of human MYBPC2 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI2E1
Unconjugated
MYBPC2
MYBPC, MYBPCF
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
4606
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.