Läs mer
Läs mer
Myeloperoxidase/MPO Antibody (CL15002) [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
Myeloperoxidase/MPO Monoclonal antibody specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Myeloperoxidase/MPO |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL15002 |
| Conjugate | DyLight 680 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was generated using a synthetic peptide of P05164, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?