Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human KGF/FGF-7 Protein
Codice prodotto. 18469031 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18469031
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP2349241mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Recombinant Protein
FGF7 Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 10 ng/mL, corresponding to a specific activity of >1.0 x 10^5 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accession Number P21781, P21781, P21781
Concentration LYOPH
For Use With (Application) PAGE, Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 um filtered solution in 20 mM PB, 0.5 M NaCl, pH 8.0.
Gene ID (Entrez) 2252
Molecular Weight (g/mol) 18.9 kDa
Quantity 1 mg
Storage Requirements Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Endotoxin Concentration Less than 1 EU/ug of KGF/FGF-7 as determined by LAL method.
Gene Alias FGF-7, fibroblast growth factor 7HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, keratinocyte growth factor, KGF-1, KGF-1/FGF-7, KGFfibroblast growth factor 7 (keratinocyte growth factor)
Gene Symbol FGF7
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Research Category Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Stem Cell Markers
Purity or Quality Grade >95% by SDS-PAGE and HPLC
Protein KGF/FGF-7
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato