Learn More
Novus Biologicals™ MYH7 Antibody (MYH7/9183) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-26974AF647
Product Code. 30065078
  • € 679.00 / 0.10mL
Description
MYH7 Monoclonal antibody specifically detects MYH7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MYH7
Monoclonal
Alexa Fluor 647
cardiac muscle beta isoform, CMD1SMGC138376, CMH1, DKFZp451F047, MGC138378, MPD1, MYHCB, MyHC-beta, myhc-slow, myopathy, distal 1, myosin heavy chain (AA 1-96), myosin, heavy chain 7, cardiac muscle, beta, myosin, heavy polypeptide 7, cardiac muscle, beta, myosin-7, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.7A, SPMD, SPMM
Recombinant fragment (around aa1150-1350) of human MYH7 protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
4625
Store at 4°C in the dark.
IgG2b κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
MYH7/9183
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt