missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MYL1 Monoclonal Antibody (OTI2E11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA810647S
This item is not returnable.
View return policy
Description
MYL1 Monoclonal antibody specifically detects MYL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifications
| MYL1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| A1 catalytic; A2 catalytic; AI325107; alkali myosin light chain 1; alkali myosin light chain 3; alkali myosin light chain 3 A2 catalytic; Ca2+-binding protein-like protein; fast myosin alkali light chain 1; fast myosin alkali light chain 3; fast myosin light chain 1; fast myosin light chain 1F; Mcl3; MLC; Mlc1; MLC1/MLC3; MLC1F; MLC1F/MLC3F; Mlc3; MLC3F; MLC3-f; MLCf; Myl1; Mylf; myosin light chain; myosin light chain 1; myosin light chain 1, skeletal muscle isoform; myosin light chain 1/3, skeletal muscle isoform; myosin light chain 3; myosin light chain 3, skeletal muscle isoform; myosin light chain A1/A2; Myosin light chain alkali 1/2; myosin light chain, alkali, fast skeletal muscle; myosin, light chain 1; myosin, light chain 1, alkali; skeletal, fast; myosin, light polypeptide 1; myosin, light polypeptide 1, alkali; atrial, embryonic; myosin, light polypeptide 1, alkali; skeletal, fast; myosin, light polypeptide 4, alkali; atrial, embryonic | |
| Full length human recombinant protein of human FLJ33360 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI2E11 | |
| Unconjugated | |
| LINC02145 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 401172 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur