Learn More
Myosin Light Chain 2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
€ 369.00 - € 526.05
Especificaciones
Antigen Myosin Light Chain 2
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18441082
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-85541-25ul
25 μL
€ 369.00
25µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18271297
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-85541
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 557.00
€ 526.05 / 0.10mL
Save € 30.95
5% Off
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
Myosin Light Chain 2 Polyclonal specifically detects Myosin Light Chain 2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
Especificaciones
Myosin Light Chain 2
Polyclonal
Rabbit
Human, Mouse
cardiac ventricular myosin light chain 2, CMH10myosin light chain 2, DKFZp779C0562, MLC2, MLC-2, MLC-2v, myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform, myosin, light chain 2, regulatory, cardiac, slow, myosin, light polypeptide 2, regulatory, cardiac, slow, regulatory light chain of myosin, RLC of myosin, slow cardiac myosin regulatory light chain 2
MYL2
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
4633
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GPINFTVFLTMFGEKLKGADPEETILNAFKVFDPEGKGVLKADYVREMLTTQAERFSKEEVDQMFAAFPPDVTGNLDYKNLVHIITHGE
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado