missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myosin light chain 3 Antibody, Novus Biologicals™

Product Code. 30231454 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30231454 100 μL 100µL
30231367 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30231454 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338303100ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Myosin light chain 3 Polyclonal antibody specifically detects Myosin light chain 3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Myosin light chain 3
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulation PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gene Alias Cardiac myosin light chain 1, CMH8Ventricular/slow twitch myosin alkali light chain, CMLC1, light polypeptide 3, alkali; ventricular, skeletal, slow, MLC1SBMyosin light chain 1, slow-twitch muscle B/ventricular isoform, MLC1V, myosin light chain 3, myosin, light chain 3, alkali; ventricular, skeletal, slow, VLC1
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-195 of human Myosin light chain 3 (NP_000249.1).,, Sequence:, MAPKKPEPKKDDAKAAPKAAPAPAPPPEPERPKEVEFDASKIKIEFTPEQIEEFKEAFMLFDRTPKCEMKITYGQCGDVLRALGQNPTQAEVLRVLGKPRQEELNTKMMDFETFLPMLQHISKNKDTGTYEDFVEGLRVFDKEGNGTVMGAELRHVLATLGERLTEDEVEKLMAGQEDSNGCINYEAFVKHIMSS
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4634
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.