Learn More
N-[(1RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride (rac-Demethylselegiline Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30050175
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30050175 100 mg 100mg
30049769 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050175 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0216.09
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(1RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride (rac-Demethylselegiline Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride
CAS 2588-96-7
Analyte or Component Names rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C12 H15 N . Cl H
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym N-[(1RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP) as Racemate Hydrochloride, rac-Demethylselegiline Hydrochloride, rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP), Selegiline Imp. D (EP), Selegiline Hydrochloride Impurity D as Racemate Hydrochloride, Selegiline Impurity D as Racemate Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H
SMILES Cl.CC(Cc1ccccc1)NCC#C
IUPAC Name 1-phenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 209.72
Quantity 100 mg
Formula Weight 209.0971 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.