missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(2,3-Dimethylphenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide, 97%

Merk:  Alfa Aesar™ H62968.03

Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg

Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15448056

  • € 280.00 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

MFCD17629790

Specificatie

N-(2,3-Dimethylphenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide
MFCD17629790
Solid
1g
297.32
97%
Video's
SDS