Learn More
Alfa Aesar™ N-(3-Bromophenyl)-4-chloro-2-fluoro-5-sulfamoylbenzamide, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H65544.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439726
  • € 233.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD28098804
Specificatie
N-(3-Bromophenyl)-4-chloro-2-fluoro-5-sulfamoylbenzamide
MFCD28098804
Solid
1g
407.64
95%
Video's
SDS Documentatie