Learn More
n-(3-Formylphenyl)methanesulfonamide, ≥97%, Maybridge
Merk:  Maybridge MO07105DA
Overige gegevens : CAS : 55512-05-5 Gewicht : 0.05100kg
Aantal 1g
Verpakking Amber Glass Bottle
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10004982
  • € 128.80 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 09-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
55512-05-5
199.224
CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
2794787
CS(=O)(=O)NC1=CC=CC(=C1)C=O
C8H9NO3S
MFCD03198179
n-3-formylphenyl methanesulfonamide, 3-methylsulfonamido benzaldehyde, methanesulfonamide, n-3-formylphenyl, 3-methylsulfonyl amino benzaldehyde, n-3-formylphenyl methanesulphonamide, m-methylsulfonylamino benzaldehyde, 3-methylsulfonylamino benzaldehyde, methanesulfonamide,n-3-formylphenyl, n-3-formyl-phenyl-methanesulfonamide
N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
Specificatie
N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
1g
97.0
C8H9NO3S
n-3-formylphenyl methanesulfonamide, 3-methylsulfonamido benzaldehyde, methanesulfonamide, n-3-formylphenyl, 3-methylsulfonyl amino benzaldehyde, n-3-formylphenyl methanesulphonamide, m-methylsulfonylamino benzaldehyde, 3-methylsulfonylamino benzaldehyde, methanesulfonamide,n-3-formylphenyl, n-3-formyl-phenyl-methanesulfonamide
CS(=O)(=O)NC1=CC=CC(=C1)C=O
199.224
199.23
Amber Glass Bottle
55512-05-5
97%
MFCD03198179
CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
2794787
97%