Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Chlorophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H60800.03
Overige gegevens : CAS : 63228-67-1 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447298
  • € 587.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
63228-67-1
312.724
MNHIVKRGHVGPIJ-UHFFFAOYSA-N
818660
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)Cl
C12H9ClN2O4S
MFCD00577611
n-4-chlorophenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 4-chlorophenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine, benzenesulfonamide, n-4-chlorophenyl-2-nitro, n-4-chloro-phenyl-2-nitro-benzenesulfonamide
N-(4-chlorophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide
Specificatie
N-(4-Chlorophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide
63228-67-1
MFCD00577611
MNHIVKRGHVGPIJ-UHFFFAOYSA-N
N-(4-chlorophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide
818660
Solid
1g
C12H9ClN2O4S
n-4-chlorophenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 4-chlorophenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine, benzenesulfonamide, n-4-chlorophenyl-2-nitro, n-4-chloro-phenyl-2-nitro-benzenesulfonamide
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)Cl
312.724
312.73
97%