Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-n-Butylphenyl)-4-chloro-3-sulfamoylbenzamide, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H65950.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440037
  • € 233.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 14-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD28100496
Specificatie
N-(4-n-Butylphenyl)-4-chloro-3-sulfamoylbenzamide
MFCD28100496
Solid
1g
366.86
95%
Video's
SDS Documentatie