missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(4-n-Butylphenyl)benzenesulfonamide, 97%

Merk:  Alfa Aesar™ H60806.03

Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg

Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15447308

  • € 587.00 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

MFCD01212634

Specificatie

N-(4-n-Butylphenyl)benzenesulfonamide
1g
289.39
97%
Pink
MFCD01212634
Solid
Video's
SDS