Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-tert-Butylphenyl)benzenesulfonamide, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H60998.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447488
  • € 587.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 23-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
556045-07-9
289.39
GOQXDCIJGUTXRH-UHFFFAOYSA-N
3554800
C16H19NO2S
MFCD07957302
n-4-tert-butylphenyl benzenesulfonamide
Specificatie
N-(4-tert-Butylphenyl)benzenesulfonamide
1g
C16H19NO2S
n-4-tert-butylphenyl benzenesulfonamide
289.39
289.39
97%
Pink
556045-07-9
MFCD07957302
GOQXDCIJGUTXRH-UHFFFAOYSA-N
3554800
Solid