Learn More
N-Acetyl-D-phenylalanine, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. p-7054934
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15430049
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63382.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10172-89-1
Molecular Formula C11H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 207.23
MDL Number MFCD00002664
InChI Key CBQJSKKFNMDLON-SNVBAGLBSA-N
Synonym n-acetyl-d-phenylalanine, acetyl-d-phenylalanine, ac-d-phe-oh, n-acetyl-3-phenyl-d-alanine, n-acetylphenylalanine, d, d-phenylalanine, n-acetyl, r-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, n-acetylphenylalanine #, n-ac-d-phe-oh
PubChem CID 101184
ChEBI CHEBI:28203
IUPAC Name (2R)-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid
SMILES CC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifica
Melting Point 165°C to 169°C
Color White
Beilstein 2213852
Quantity 5 g
Formula Weight 207.23
Percent Purity 95%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material N-Acetyl-D-phenylalanine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato