Learn More
N-Acetyl-D-phenylalanine, TRC
Specifications
Specifica
| CAS | 10172-89-1 |
| Molecular Formula | C11H13NO3 |
| Synonym | (-)-2-Acetylamino-3-phenylpropanoic Acid, (-)-N-Acetyl-D-phenylalanine, (-)-N-Acetylphenylalanine, D-(-)-N-Acetylphenylalanine, D-N-Acetylphenylalanine, N-Acetyl-(R)-phenylalanine, N-Acetyl-3-phenyl-D-alanine, N-Acetyl-D-phenylalanine, NSC 523830, R-2-(Acetylamino)-3-phenylpropanoic Acid; |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2R)-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 207.23 |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 207.0895 |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?