Learn More
Alfa Aesar™ N-Acetyl-Leu-Glu-His-Asp-7-amino-4-methylcoumarin
Merk:  Alfa Aesar™ J66335.#0
Overige gegevens : CAS : 292633-16-0 Gewicht : 0.00005kg
Aantal 5mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447649
  • € 137.00 / 5 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
292633-16-0
711.729
ZILMZAQLFLKJPG-QORCZRPOSA-N
25108635
CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)NC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)C(CC3=CN=CN3)NC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C
C33H41N7O11
MFCD01862664
ac-leu-glu-his-asp-amc, ac-lehd-amc, ac-leu-glu-his-asp-7-amino-4-methylcoumarin, 4s-4-1s-1-1s-2-carboxy-1-4-methyl-2-oxochromen-7-yl carbamoyl ethyl carbamoyl-2-1h-imidazol-4-yl ethyl carbamoyl-4-2s-2-acetamido-4-methylpentanamido butanoic acid
(4S)-4-[[(2S)-2-acetamido-4-methylpentanoyl]amino]-5-[[(2S)-1-[[(2S)-3-carboxy-1-[(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-(1H-imidazol-5-yl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
Specificatie
N-Acetyl-Leu-Glu-His-Asp-7-amino-4-methylcoumarin
5mg
C33H41N7O11
ac-leu-glu-his-asp-amc, ac-lehd-amc, ac-leu-glu-his-asp-7-amino-4-methylcoumarin, 4s-4-1s-1-1s-2-carboxy-1-4-methyl-2-oxochromen-7-yl carbamoyl ethyl carbamoyl-2-1h-imidazol-4-yl ethyl carbamoyl-4-2s-2-acetamido-4-methylpentanamido butanoic acid
CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)NC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)C(CC3=CN=CN3)NC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C
711.729
711.72
White
292633-16-0
MFCD01862664
ZILMZAQLFLKJPG-QORCZRPOSA-N
(4S)-4-[[(2S)-2-acetamido-4-methylpentanoyl]amino]-5-[[(2S)-1-[[(2S)-3-carboxy-1-[(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-(1H-imidazol-5-yl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
25108635
Lyophilized Powder