Learn More
Alfa Aesar™ N-Allylphthalimide, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63724.MD
Overige gegevens : CAS : 5428-09-1 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400569
  • € 95.80 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
N-Allylphthalimide
5428-09-1
MFCD00158662
Specificatie
N-Allylphthalimide
White
5428-09-1
97%
MFCD00158662
C=CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
224401
187.19
250mg
Solid
C11H9NO2
MHHGQWMCVNQHLG-UHFFFAOYSA-N
187.198